missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl 2-((1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)oxy)acetate, TRC

Artikelnummer. 30375273
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30375273 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30375273 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE7083001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-((1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)oxy)acetate
CAS 5251-81-0
Molekylær formel C12H11NO5
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H11NO5/c1-2-17-10(14)7-18-13-11(15)8-5-3-4-6-9(8)12(13)16/h3-6H,2,7H2,1H3
SMIL O=C1N(OCC(OCC)=O)C(C2=CC=CC=C21)=O
IUPAC navn ethyl 2-((1,3-dioxoisoindolin-2-yl)oxy)acetate
Molekylvægt (g/mol) 249.22
Formel vægt 249.06
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.