missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 2-((1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)oxy)acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-((1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)oxy)acetate |
| CAS | 5251-81-0 |
| Molekylær formel | C12H11NO5 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO5/c1-2-17-10(14)7-18-13-11(15)8-5-3-4-6-9(8)12(13)16/h3-6H,2,7H2,1H3 |
| SMIL | O=C1N(OCC(OCC)=O)C(C2=CC=CC=C21)=O |
| IUPAC navn | ethyl 2-((1,3-dioxoisoindolin-2-yl)oxy)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.22 |
| Formel vægt | 249.06 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?