missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl (1S,3R,4R)-3-(Tert-butoxycarbonylamino)-4-hydroxycyclohexane-1-carboxylate, TRC

Artikelnummer. 30375430
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30375430 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30375430 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9278351G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl (1S,3R,4R)-3-(Tert-butoxycarbonylamino)-4-hydroxycyclohexane-1-carboxylate
CAS 365997-33-7
Molekylær formel C14H25NO5
Mængde 1 g
Synonym (1S,3R,4R)-(+)-3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-hydroxycyclohexanecarboxylic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C14H25NO5/c1-5-19-12(17)9-6-7-11(16)10(8-9)15-13(18)20-14(2,3)4/h9-11,16H,5-8H2,1-4H3,(H,15,18)/t9-,10+,11+/m0/s1
SMIL CCOC(=O)[C@H]1CC[C@@H](O)[C@@H](C1)NC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn ethyl (1S,3R,4R)-4-hydroxy-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclohexane-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 287.35
Formel vægt 287.1733
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.