Få mere at vide
Ethyl (1S,3R,4R)-3-(Tert-butoxycarbonylamino)-4-hydroxycyclohexane-1-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl (1S,3R,4R)-3-(Tert-butoxycarbonylamino)-4-hydroxycyclohexane-1-carboxylate |
| CAS | 365997-33-7 |
| Molekylær formel | C14H25NO5 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | (1S,3R,4R)-(+)-3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-hydroxycyclohexanecarboxylic acid ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H25NO5/c1-5-19-12(17)9-6-7-11(16)10(8-9)15-13(18)20-14(2,3)4/h9-11,16H,5-8H2,1-4H3,(H,15,18)/t9-,10+,11+/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)[C@H]1CC[C@@H](O)[C@@H](C1)NC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | ethyl (1S,3R,4R)-4-hydroxy-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclohexane-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.35 |
| Formel vægt | 287.1733 |