Få mere at vide
Ethyl (1RS)-5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylat (Ketorolac Ethylester), Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl (1RS)-5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylat (Ketorolac Ethylester)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ketorolac Ethyl Ester |
| CAS | 108061-03-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ketorolac Ethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C17 H17 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ketorolac Trometamol Imp. J (EP), 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid ethyl ester, 1H-Pyrrolizine-1-carboxylic acid, 5-benzoyl-2,3-dihydro-, ethyl ester, (+/-)-, Ketorolac ethyl ester, Ketorolac Trometamol Impurity J, Ketorolac Impurity J |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17NO3/c1-2-21-17(20)13-10-11-18-14(13)8-9-15(18)16(19)12-6-4-3-5-7-12/h3-9,13H,2,10-11H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | ethyl 5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylat |
| Vis mere |