Få mere at vide
Ethyl 1H-pyrazole-4-carboxylat, 98%
Beskrivelse
Ethyl-1H-pyrazol-4-carboxylat anvendes til fremstilling af isoxazol-4-carboxylsyrederivater og isoxazol-3,5-dicarboxamider. Desuden fungerer det som et mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethyl-1H-pyrazol-4-carboxylat anvendes til fremstilling af isoxazol-4-carboxylsyrederivater og isoxazol-3,5-dicarboxamider. Desuden fungerer det som et mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed
Blandbar med acetone.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 1H-pyrazole-4-carboxylate |
| Smeltepunkt | 75 °C til 80 °C |
| Kogepunkt | 138 °C til 140 °C (3 mmHg) |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | ethyl 4-pyrazolecarboxylate, ethyl pyrazole-4-carboxylate, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-ethoxycarbonylpyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, ethyl ester, 4-pyrazolecarboxylic acid ethyl ester, ethyl4-pyrazolecarboxylate, zlchem 132, pubchem21939, acmc-209iug |
| Opløselighedsinformation | Blandet med acetone. |
| Formel vægt | 140.14 |
| Procent renhed | 98% |