Få mere at vide
Ethyl-1H-pyrazol-4-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309899
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309899 5 g 5g
11399889 1 g 1g
11319899 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11309899 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25351.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37622-90-5 | C6H8N2O2 | 140.142 g/mol
Ethyl-1H-pyrazol-4-carboxylat anvendes til fremstilling af isoxazol-4-carboxylsyrederivater og isoxazol-3,5-dicarboxamider. Desuden fungerer det som et mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl-1H-pyrazol-4-carboxylat anvendes til fremstilling af isoxazol-4-carboxylsyrederivater og isoxazol-3,5-dicarboxamider. Desuden fungerer det som et mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed
Blandbar med acetone.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37622-90-5
Molekylær formel C6H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 140.142
MDL nummer MFCD00010844
InChI nøgle KACZQOKEFKFNDB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 142179
IUPAC navn ethyl-1H-pyrazol-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CNN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 1H-pyrazole-4-carboxylate
Smeltepunkt 75°C to 80°C
Kogepunkt 138°C to 140°C (3 mmHg)
Mængde 5 g
Synonym ethyl 4-pyrazolecarboxylate, ethyl pyrazole-4-carboxylate, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-ethoxycarbonylpyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, ethyl ester, 4-pyrazolecarboxylic acid ethyl ester, ethyl4-pyrazolecarboxylate, zlchem 132, pubchem21939, acmc-209iug
Opløselighedsinformation Miscible with acetone.
Formel vægt 140.14
Procent renhed 98%