Få mere at vide
Ethyl 11,14-Diepoxyeicosanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 11,14-Diepoxyeicosanoate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H40O4/c1-3-5-11-14-18-20(25-18)17-21-19(26-21)15-12-9-7-6-8-10-13-16-22(23)24-4-2/h18-21H,3-17H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 368.2927 |
| Procent renhed | >95% |