missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl 11,14-Diepoxyeicosanoate, TRC

Artikelnummer. 30132684
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30132684 2.5 mg 2.5mg
30133182 25 mg -
17998554 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30132684 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9160002.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 355803-78-0
Molekylær formel C22 H40 O4
Molekylvægt (g/mol) 368.55
IUPAC navn ethyl 10-[3-[(3-pentyloxiran-2-yl)methyl]oxiran-2-yl]decanoate
SMIL CCCCCC1OC1CC2OC2CCCCCCCCCC(=O)OCC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 11,14-Diepoxyeicosanoate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C22H40O4/c1-3-5-11-14-18-20(25-18)17-21-19(26-21)15-12-9-7-6-8-10-13-16-22(23)24-4-2/h18-21H,3-17H2,1-2H3
Formel vægt 368.2927
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.