Få mere at vide
Ethyl-1-(trifluormethyl)cyclobutancarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478215
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15478215 1 g 1g
15488215 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478215 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32847.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
CAS: 1040683-08-6 | Molecular Formula: C8H11F3O2 | Molecular Weight: 196.169 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1040683-08-6
Molekylær formel C8H11F3O2
Molekylvægt (g/mol) 196.169
MDL nummer MFCD10699116
InChI nøgle AYUISFJYNKIHDD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 28309116
IUPAC navn ethyl-1-(trifluormethyl)cyclobutan-1-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1(CCC1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate
Kogepunkt 61 °C til 63 °C (20 mmHg)
Mængde 1 g
Synonym ethyl 1-trifluoromethyl cyclobutanecarboxylate, 1-trifluoromethyl cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 1-trifluoromethyl cyclobutane-1-carboxylate, ethyl1-trifluoromethyl cyclobutanecarboxylate, 1-trifluoromethyl cyclobutanecarboxylic acidethyl ester
Formel vægt 196.17
Procent renhed 97%