Få mere at vide
Ethyl 1-Thio-D-glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 1-Thio-D-glucuronide |
| CAS | 755710-39-5 |
| Molekylær formel | C8 H14 O6 S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O6S/c1-2-15-8-5(11)3(9)4(10)6(14-8)7(12)13/h3-6,8-11H,2H2,1H3,(H,12,13)/t3-,4-,5+,6-,8?/m0/s1 |
| SMIL | CCSC1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R)-6-ethylsulfanyl-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.26 |
| Formel vægt | 238.0511 |