Få mere at vide
Ethyl-1-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylpiperidin-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10505964
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10505964 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10505964 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC63823DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 1-thieno[3, 2-d]pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylate
CAS 910037-27-3
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C14H17N3O2S
MDL nummer MFCD09065025
Mængde 1 g
Synonym ethyl 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidine-4-carboxylate, ethyl 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylate, 4-piperidinecarboxylicacid,1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl-,ethyl ester
InChI nøgle CBEGYEOZJHWLKV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C1CCN(CC1)C2=NC=NC3=C2SC=C3
IUPAC navn ethyl-1-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylpiperidin-4-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 291.369
PubChem CID 24229709
Formel vægt 291.37
Procent renhed 97%