Få mere at vide
Ethyl (1-Naphthyl)acetate, Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl (1-Naphthyl)acetate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Naphthyl acetic acid-ethyl ester |
| CAS | 2122-70-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Naphthyl acetic acid-ethyl ester |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C14 H14 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ethyl (1-Naphthyl)acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O2/c1-2-16-14(15)10-12-8-5-7-11-6-3-4-9-13(11)12/h3-9H,2,10H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)Cc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC navn | ethyl 2-naphthalen-1-ylacetate |
| Vis mere |