Få mere at vide
Ethyl (1-Naphthyl)acetate, Mikromol™
Artikelnummer. 17968484
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17968484 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17968484 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0075.05
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl (1-Naphthyl)acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Naphthyl acetic acid-ethyl ester
CAS 2122-70-5
Analyt- eller komponentnavne 1-Naphthyl acetic acid-ethyl ester
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C14 H14 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ethyl (1-Naphthyl)acetate
InChI formel InChI=1S/C14H14O2/c1-2-16-14(15)10-12-8-5-7-11-6-3-4-9-13(11)12/h3-9H,2,10H2,1H3
SMIL CCOC(=O)Cc1cccc2ccccc12
IUPAC navn ethyl 2-naphthalen-1-ylacetate
Molekylvægt (g/mol) 214.26
Mængde 100 mg
Formel vægt 214.0994 g/mol