missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 1-Methylimidazole-2-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 1-Methylimidazole-2-carboxylate |
| CAS | 30148-21-1 |
| Molekylær formel | C7 H10 N2 O2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O2/c1-3-11-7(10)6-8-4-5-9(6)2/h4-5H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1nccn1C |
| IUPAC navn | ethyl 1-methylimidazole-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.17 |
| Formel vægt | 154.0742 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?