Få mere at vide
Ethyl 1-methyl-4-nitroimidazole-2-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 1-methyl-4-nitroimidazole-2-carboxylate |
| CAS | 109012-23-9 |
| Molekylær formel | C7H9N3O4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N3O4/c1-3-14-7(11)6-8-5(10(12)13)4-9(6)2/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1nc(cn1C)[N+](=O)[O-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.16 |
| Formel vægt | 199.0593 |