Få mere at vide
Ethyl-1-methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10631475
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10631475 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10631475 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC47223DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 1-methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole-5-carboxylate
CAS 868755-61-7
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C11H12N2O2S
MDL nummer MFCD08060537
Mængde 1 g
Synonym ethyl 1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 2-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carboxylate, ethyl 1-methyl-3-2-thienyl pyrazole-5-carboxylate, ethyl 1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylate, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid,1-methyl-3-2-thienyl-,ethyl ester, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-3-2-thienyl-, ethyl ester
InChI nøgle MUIUODSZPZJMMP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=NN1C)C1=CC=CS1
IUPAC navn ethyl-2-methyl-5-thiophen-2-ylpyrazol-3-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 236.29
PubChem CID 7537652
Formel vægt 236.29
Procent renhed 97%