Få mere at vide
Ethyl-1-methyl-1H-benzimidazol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11300577
Skift visning
Amber glasflaske; 5 g
Artikelnummer.
11300577 Amber glasflaske; 5 g
1 options
Artikelnummer. 11300577 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC13623DE
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 1-methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylate
CAS 53484-19-8
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C11H12N2O2
MDL nummer MFCD04501518
Mængde 5 g
Synonym ethyl 1-methyl-1h-benzimidazole-5-carboxylate, ethyl 1-methyl-1h-benzo d imidazole-5-carboxylate, ethyl 1-methyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylate, 1-methyl-5-benzimidazolecarboxylic acid ethyl ester, 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-, ethyl ester, 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid,1-methyl-,ethyl ester, 1h-benzimidazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-, ethyl ester
InChI nøgle MQBXKIFEKNCNJX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C2N(C)C=NC2=C1
IUPAC navn ethyl-1-methylbenzimidazol-5-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 204.23
PubChem CID 965320
Formel vægt 204.23
Procent renhed 97%