Få mere at vide
Ethyl-1-(hydroxymethyl)cyclopropancarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467236
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467236 1 g 1g
15487236 250 mg 250mg
15477236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15467236 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62277.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3697-68-5 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Ethyl-1-(hydroxymethyl)cyclopropancarboxylat fungerer som en ligand for Suzuki-koblingsreaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethyl-1-(hydroxymethyl)cyclopropancarboxylat fungerer som en
ligand for Suzuki-koblingsreaktion.
Bemærkninger
Uforeneligt med syrer, baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3697-68-5
Molekylær formel C7H12O3
Molekylvægt (g/mol) 144.17
MDL nummer MFCD09759206
InChI nøgle PAILVKQSHRJIPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 1-hydroxymethyl cyclopropanecarboxylate, ethyl 1-hydroxymethyl-cyclopropanecarboxylate, 1-hydroxymethyl-cyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 1-hydroxymethyl cyclopropane-1-carboxylate, ethyl 1-hydroxymethylcyclopropanecarboxylate, ethyl1-hydroxymethyl-cyclopropanecarboxylate, ethyl 1-hydroxymethyl-1-cyclopropanecarboxylate, 1-hydroxymethyl-cyclopropanecarboxylic acid ethyl, 1-hydroxymethylcyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, 1-hydroxymethyl cyclopropane carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 12450336
IUPAC navn ethyl-1-(hydroxymethyl)cyclopropan-1-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1(CO)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate
Mængde 1 g
Formel vægt 144.16
Procent renhed 97%