Få mere at vide
Ethyl-1-(hydroxymethyl)cyclopentancarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclopentancarboxylat anvendes som mellemprodukt til kemisk forskning og syntetisk byggesten.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclopentancarboxylat anvendes som mellemprodukt til kemisk forskning og syntetisk byggesten.
Bemærk
Hold beholderen tæt lukket. Opbevar den væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclopentanecarboxylate |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 172.22 |
| Procent renhed | 97% |