Få mere at vide
Ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclobutancarboxylat, 97%
Artikelnummer. 15477576
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15477576 250 mg 250mg
15449078 1 g 1g
15459078 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15477576 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62566.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 1195-81-9 | C8H14O3 | 158,197 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1195-81-9
Molekylær formel C8H14O3
Molekylvægt (g/mol) 158.197
MDL nummer MFCD11707219
InChI nøgle PWMQFMMZBJUHID-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 1-hydroxymethyl cyclobutane-1-carboxylate, ethyl 1-hydroxymethylcyclobutanecarboxylate, ethyl 1-hydroxymethyl cyclobutanecarboxylate, cyclobutanecarboxylic acid, 1-hydroxymethyl-, ethyl ester, ethyl 1-hydroxymethyl-cyclobutanecarboxylate, 1-hydroxymethyl-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 15670506
IUPAC navn ethyl-1-(hydroxymethyl)cyclobutan-1-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1(CCC1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclobutanecarboxylate
Mængde 250 mg
Formel vægt 158.19
Procent renhed 97%