Få mere at vide
Ethyl 1-hydroxycyclopropancarboxylat, 90%
Artikelnummer. 11915081 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11915081 5 g Glasflaske 5g
10662572 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11915081 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 335300050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
CAS: 137682-89-4 | C6H10O3 | 130,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137682-89-4
Molekylær formel C6H10O3
Molekylvægt (g/mol) 130.14
MDL nummer MFCD01863257
InChI nøgle DPMGQZGXWRHYPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 1-hydroxycyclopropanecarboxylate, 1-hydroxycyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, cyclopropanecarboxylic acid, 1-hydroxy-, ethyl ester, 1-ethoxycarbonyl cyclopropan-1-ol, ethyl-1-hydroxycyclopropane carboxylate, 1-hydroxy-cyclopropanecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2733706
IUPAC navn ethyl-1-hydroxycyclopropan-1-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1(O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 1-hydroxycyclopropanecarboxylate
Navn note 90%
Farve Gul til Brun
Kogepunkt 78,0 °C (15,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C3H4(OH)COOCH2CH3
Brydningsindeks 1,4400 til 1,4470
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 130.14
Procent renhed 90%
Fysisk form Væske