Få mere at vide
Alfa Aesar™ Ethyl(1-hexadecyl)dimethylammonium bromide, 99%
Artikelnummer. 11426886
Skift visning
Mængde:
25g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11426886 25g 25g
1 options
Artikelnummer. 11426886 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. B23991.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl(1-hexadecyl)dimethylammonium bromide
CAS 124-03-8
Molekylær formel C20H44BrN
MDL nummer MFCD00011774
Mængde 25g
Beilstein 3729134
Merck Index 14,2029
Synonym cetyldimethylethylammonium bromide, ethylhexadecyldimethylammonium bromide, cetylcide, bretol, ethyl cetab, ammonyx dme, cetethyldimonium bromide, n-ethyl-n,n-dimethylhexadecan-1-aminium bromide, dimethylethylhexadecylammonium bromide, quaternium 17
InChI nøgle VUFOSBDICLTFMS-UHFFFAOYSA-M
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC.[Br-]
IUPAC navn ethyl-hexadecyl-dimethylazanium;bromide
Molekylvægt (g/mol) 378.483
PubChem CID 31280
Formel vægt 378.49
Procent renhed 99%