Få mere at vide
Ethyl 1-Ethylpyrazole-4-carboxylate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 1-Ethylpyrazole-4-carboxylate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O2/c1-3-10-6-7(5-9-10)8(11)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 168.0899 |