Få mere at vide
Ethyl 1-Ethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate, Mikromol™
Artikelnummer. 30052470
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30052470 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052470 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0315.12
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl 1-Ethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 1-Ethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate
CAS 28018-10-2
Analyt- eller komponentnavne Ethyl 1-Ethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H23 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Pethidine Hydrochloride Imp. J (EP), Ethyl 1-Ethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate, Pethidine Imp. J (EP), Pethidine Hydrochloride Impurity J, Pethidine Impurity J
InChI formel InChI=1S/C16H23NO2/c1-3-17-12-10-16(11-13-17,15(18)19-4-2)14-8-6-5-7-9-14/h5-9H,3-4,10-13H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)C1(CCN(CC)CC1)c2ccccc2
IUPAC navn ethyl 1-ethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 261.36
Mængde 50 mg
Formel vægt 261.1729 g/mol