Få mere at vide
Ethyl-1-d1 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethanol-1-D |
| CAS | 1624-36-8 |
| Molekylær formel | C2 D H5 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Ethan-1-d-ol (9 CI), Ethyl-1-d alcohol (6 CI, 7 CI, 8 CI), Ethanol-1-d, 1-Deuterioethanol, Ethanol-1-D, Ethanol-d1, Ethyl-1-d1 Alcohol |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i2D |
| SMIL | [2 H]C(C)O |
| IUPAC navn | 1-deuterioethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 47.0746 |
| Formel vægt | 47.0481 g/mol |
| Vis mere |