Få mere at vide
Ethyl 1-Boc-piperazine-3-carboxylate, 97%
Artikelnummer. 15449678
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15449678 5 g 5g
15459678 250 mg 250mg
15439678 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15449678 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63146.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 183742-29-2 | C12H22N2O4 | 258.318 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 183742-29-2
Molekylær formel C12H22N2O4
Molekylvægt (g/mol) 258.318
MDL nummer MFCD13172266
InChI nøgle IQKOVLZJPVVLOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl 3-ethyl piperazine-1,3-dicarboxylate, 1-boc-3-piperazinecarboxylic acid ethyl ester, 1-n-boc-3-piperazinecarboxylic acid ethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-ethoxycarbonylpiperazine, 1-tert-butyl3-ethylpiperazine-1,3-dicarboxylate, 1-tert-butyl-3-ethylpiperazine-1,3-dicarboxylate, ethyl 4-tert-butoxycarbonyl-2-piperazinecarboxylate, 1-1,1-dimethylethyl 3-ethyl 1,3-piperazinedicarboxylate, 1-tert-butoxycarbonylpiperazine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-1,1-dimethylethoxycarbonyl-2-piperazinecarboxylate
PubChem CID 11402671
IUPAC navn 1-O-tert-butyl-3-O-ethylpiperazin-1,3-dicarboxylat
SMIL CCOC(=O)C1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 1-Boc-piperazine-3-carboxylate
Mængde 5 g
Formel vægt 258.31
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof