Få mere at vide
Ethyl 1-Boc-DL-nipecotate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475457
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15475457 5 g 5g
15465457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32704.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 130250-54-3
Molekylær formel C13H23NO4
Molekylvægt (g/mol) 257.33
MDL nummer MFCD04116274
InChI nøgle YCXCRFGBFZTUSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 1-boc-3-piperidinecarboxylate, 1-tert-butyl 3-ethyl piperidine-1,3-dicarboxylate, ethyl n-boc-piperidine-3-carboxylate, ethyl n-boc-3-piperidinecarboxylate, ethyl1-boc-3-piperidinecarboxylate, 1-boc-piperidine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-n-boc-piperidine-3-carboxylate, 1-tert-butyl 3-ethyl tetrahydro-1,3 2h-pyridinedicarboxylate, 1,3-piperidinedicarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethyl 3-ethyl ester, piperidine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-butyl 3-ethyl ester
PubChem CID 357727
IUPAC navn 1-O-tert-butyl-3-O-ethylpiperidin-1,3-dicarboxylat
SMIL CCOC(=O)C1CCCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethyl 1-Boc-DL-nipecotate
Smeltepunkt 31 °C til 35 °C
Kogepunkt 95 °C (0,5 mmHg)
Mængde 5 g
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Formel vægt 257.33
Procent renhed 97%