Få mere at vide
Ethyl 1-Boc-3-oxopiperidine-4-carboxylate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441149
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15441149 5 g 5g
15418706 250 mg 250mg
15431149 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15441149 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64102.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71233-25-5
Molekylær formel C13H21NO5
Molekylvægt (g/mol) 271.313
MDL nummer MFCD09878815
InChI nøgle WCTXJAXKORIYNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl 4-ethyl 3-oxopiperidine-1,4-dicarboxylate, ethyl 1-n-boc-3-oxopiperidine-4-carboxylate, ethyl n-boc-3-oxopiperidine-4-carboxylate, 3-oxo-piperidine-1,4-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 4-ethyl ester, ethyl 1-n-boc-3-oxo-piperidine-4-carboxylate, ethyl 1-boc-3-oxopiperidine-4-carboxylate, ethyl n-tert-butoxycarbonyl-3-oxo-piperidine-4-carboxylate, 1-tert-butyl 4-ethyl 3-oxo-1,4-piperidinedicarboxylate, 1,4-piperidinedicarboxylic acid, 3-oxo-, 1-1,1-dimethylethyl 4-ethyl ester, ksc915i7p
PubChem CID 15852989
IUPAC navn 1-O-tert-butyl-4-O-ethyl-3-oxopiperidin-1,4-dicarboxylat
SMIL CCOC(=O)C1CCN(CC1=O)C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 1-Boc-3-oxopiperidine-4-carboxylate
Mængde 5 g
Beilstein 421506
Formel vægt 271.31
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske