Få mere at vide
Ethyl-1-benzylpyrrolidin-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432399
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432399 5 g 5g
15422399 1 g 1g
15442399 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432399 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64962.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5747-92-2 | C14H19NO2 | 233.311 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5747-92-2
Molekylær formel C14H19NO2
Molekylvægt (g/mol) 233.311
MDL nummer MFCD04039852
InChI nøgle CYPXEPWPTXKUPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 1-benzyl-pyrrolidine-3-carboxylate, 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 1-phenylmethyl-, ethyl ester, ethyl1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate, 1-benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester, acmc-1asr8, 1-benzyl-pyrrolidine-3-carboxylicacidethylester, ksc495s0t, 1-benzyl-3-carboethoxypyrrolidine, ethyl 1-benzyl pyrrolidine-3-carboxylate
PubChem CID 11622765
IUPAC navn ethyl-1-benzylpyrrolidin-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1CCN(C1)CC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate
Farve Gul
Mængde 5 g
Beilstein 398388
Formel vægt 233.31
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske