Få mere at vide
Ethyl-1-benzofuran-3-ylacetat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10557094
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10557094 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10557094 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC40823DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 1-benzofuran-3-ylacetate
CAS 82156-58-9
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C12H12O3
MDL nummer MFCD08060514
Mængde 1 g
Synonym ethyl 2-benzofuran-3-yl acetate, ethyl 1-benzofuran-3-ylacetate, ethyl 2-1-benzofuran-3-yl acetate, ethyl benzo b furan-3-acetate, ethyl2-benzofuran-3-yl acetate, ethyl-1-benzofuran-3-yl acetate, ethyl 2-benzo b furan-3-ylacetate, 3-benzofuranaceticacid, ethyl ester, 3-benzofuranacetic acid, ethyl ester, benzofuran-3-acetic acid ethyl ester
InChI nøgle LSGDCGDXQLDKGO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)CC1=COC2=CC=CC=C12
IUPAC navn ethyl-2-(1-benzofuran-3-yl)acetat
Molekylvægt (g/mol) 204.23
PubChem CID 7537531
Formel vægt 204.22
Procent renhed 97%