Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride |
| Smeltepunkt | 113.0°C to 114.0°C |
| Farve | Hvid |
| Elementær analyse | 42.41 to 45.48% C, 8.24 to 8.66% N |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 165.62 |
| Procent renhed | 98% |
| Show More |
Safety and Handling
- Ethyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.