Få mere at vide
Ethyl 1-Aminocyclopentanecarboxylate Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30051123
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051123 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051123 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0862.050025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl 1-Aminocyclopentanecarboxylate Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 1-Aminocyclopentanecarboxylate Hydrochloride
CAS 22649-37-2
Analyt- eller komponentnavne Ethyl 1-Aminocyclopentanecarboxylate Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H15 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino-, ethyl ester, hydrochloride (1:1), Cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino-, ethyl ester, hydrochloride (6CI,8CI,9CI), Cycloleucine ethyl ester hydrochloride, Ethyl 1-Aminocyclopentanecarboxylate Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H15NO2.ClH/c1-2-11-7(10)8(9)5-3-4-6-8;/h2-6,9H2,1H3;1H
SMIL Cl.CCOC(=O)C1(N)CCCC1
IUPAC navn ethyl 1-aminocyclopentane-1-carboxylate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 193.6711
Mængde 25 mg
Formel vægt 193.087 g/mol