Få mere at vide
Ethyl-1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidin-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11376835
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11376835 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10634015 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376835 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC59023DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 926921-61-1
Molekylær formel C13H19N3O2
Molekylvægt (g/mol) 249.31
MDL nummer MFCD09817500
InChI nøgle MTWGDARCNWTWJN-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidine-3-carboxylate
PubChem CID 24229600
IUPAC navn ethyl-1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidin-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1CCCN(C1)C1=NC(C)=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 249.31
Procent renhed 97%