Få mere at vide
Ethyl-1-(4-cyanopyrid-2-yl)piperidin-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11310687
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11310687 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10769035 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11310687 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC50716CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 906352-67-8
Molekylær formel C14H17N3O2
Molekylvægt (g/mol) 259.31
MDL nummer MFCD09025864
InChI nøgle IAIJZMCYSMAKQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 1-4-cyanopyridin-2-yl piperidine-4-carboxylate, ethyl 1-4-cyanopyrid-2-yl piperidine-4-carboxylate, ethyl 1-4-cyano-2-pyridyl piperidine-4-carboxylate
PubChem CID 18525853
IUPAC navn ethyl-1-(4-cyanopyridin-2-yl)piperidin-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1CCN(CC1)C1=NC=CC(=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 1-(4-cyanopyrid-2-yl)piperidine-4-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 259.31
Procent renhed 97%