Få mere at vide
Ethyl [1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetate (Indomethacin Ethyl Ester), Mikromol™
Artikelnummer. 30051161
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051161 100 mg
30052442 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051161 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0584.09
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl [1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetate (Indomethacin Ethyl Ester)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indomethacin Ethyl Ester
CAS 16401-99-3
Analyt- eller komponentnavne Indomethacin Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H20 Cl N O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid ethyl ester, Indole-3-acetic acid, 1-(p-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-, ethyl ester (8CI), Ethyl 1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindole-3-acetate, Ethyl 1-(p-chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxy-3-indolylacetate, Indomethacin ethyl ester, Indometacin Impurity I
InChI formel InChI=1S/C21H20ClNO4/c1-4-27-20(24)12-17-13(2)23(19-10-9-16(26-3)11-18(17)19)21(25)14-5-7-15(22)8-6-14/h5-11H,4,12H2,1-3H3
SMIL CCOC(=O)Cc1c(C)n(C(=O)c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(OC)cc13
IUPAC navn ethyl 2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetate
Molekylvægt (g/mol) 385.84
Mængde 100 mg
Formel vægt 385.1081 g/mol