Få mere at vide
Ethyl-1,3-dithiolan-2-carboxylat, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10348010 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10348010 5 mL Glasflaske 5ml
10358010 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10348010 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 209990050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 20461-99-8
Molekylær formel C6H10O2S2
Molekylvægt (g/mol) 178.26
MDL nummer MFCD00005411
InChI nøgle OMCSHTHLIQOHDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-carboethoxydithiolane, ethyl1,3-dithiolane-2-carboxylate, 1,3-dithiolane-2-carboxylic acid ethyl ester, acmc-209faj, 2-carboethoxy-1,3-dithiolane, omcshthliqohdd-uhfffaoysa, 1,3-dithiolane-2-carboxylicacid,ethyl ester, 1,3-dithiolane-2-carboxylicacid, ethyl ester, 1,3-dithiolane-2-carboxylic acid, ethyl ester, ethyl 1,3-dithiolane-2-carboxylate
PubChem CID 88551
IUPAC navn ethyl-1,3-dithiolan-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1SCCS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 1, 3-dithiolane-2-carboxylate
Navn note 99%
Farve Gul
Tæthed 1.2400g/mL
Kogepunkt 85 °C (0,1 mmHg)
Flammepunkt 110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5380 til 1,54
Mængde 5 mL
Beilstein 19, II, 290
Specifik vægtfylde 1.24
Formel vægt 178.26
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske