Få mere at vide
Ethyl 1,3-dithian-2-carboxylat, 98+%
Artikelnummer. 11370154
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11370154 25 g 25g
11360154 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11370154 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00663.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 20462-00-4 | C7H12O2S2 | 192,291 g/mol
Ethyl-1,3-dithian-2-carboxylat bruges i syn-selektive aldol-reaktioner. Det gennemgår asymmetrisk oxidation for at give trans-bis-sulfoxid. Det bruges til at generere carbanon, som finder anvendelse i fremstillingen af alfaketo-estere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl-1,3-dithian-2-carboxylat bruges i syn-selektive aldol-reaktioner. Det gennemgår asymmetrisk oxidation for at give trans-bis-sulfoxid. Det bruges til at generere carbanon, som finder anvendelse i fremstillingen af alfaketo-estere.
Opløselighed
Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20462-00-4
Molekylær formel C7H12O2S2
Molekylvægt (g/mol) 192.291
MDL nummer MFCD00006657
InChI nøgle ANEDZEVDORCLPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dithiane-2-carboxylic acid ethyl ester, carboethoxy-1,3-dithiane, 2-carboethoxy-1,3-dithiane, 1,3-dithiane-2-carboxylic acid, ethyl ester, 1,3 dithiane-2-carboxylic acid ethyl ester, pubchem22055, acmc-1cpb7, 2-carboethoxy 1,3-dithiane, 2-ethoxycarbonyl-1,3-dithiane, ethyl 1,3 dithiane carboxylate
PubChem CID 88552
IUPAC navn ethyl-1,3-dithian-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1SCCCS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 1,3-dithiane-2-carboxylate
Smeltepunkt 19 °C til 21 °C
Tæthed 1.22
Kogepunkt 75 °C til 77 °C (0,2 mmHg)
Flammepunkt 54 °C (129 °F)
Brydningsindeks 1.54
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1424352
Opløselighedsinformation Let blandet med vand.
Formel vægt 192.3
Procent renhed ≥98%