Få mere at vide
Ethyl 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11468747
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468747 5 g 5g
11458747 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19912.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3989-36-4
Molekylær formel C5H6N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 158.175
MDL nummer MFCD00052100
InChI nøgle FBUHTNOJXVICFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate, acmc-209wkn, maybridge1_007257, 4-thiadiazolecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 1,2,3-thiadiazol-4-ylcarboxylate, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylicacid, ethyl ester
PubChem CID 254337
IUPAC navn ethyl thiadiazole-4-carboxylate
SMIL CCOC(=O)C1=CSN=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate
Smeltepunkt 83°C to 84°C
Mængde 5 g
Formel vægt 158.18
Procent renhed 97%