Få mere at vide
Ethyl 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate |
| Smeltepunkt | 83°C to 84°C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 158.18 |
| Procent renhed | 97% |