Få mere at vide
Ethyl-1,1-d2-amine HCl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylamine-1,1-D2 Hydrochloride |
| CAS | 88877-94-5 |
| Molekylær formel | C2 D2 H5 N . Cl H |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Ethan-1,1-d2-amine, hydrochloride (9 CI), Ethan-1,1-d2-amine hydrochloride, Ethyl-1,1-d2-amine hydrochloride, 1,1-Dideuterioethylamine hydrochloride, Ethylamine-1,1-D2 hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1 H/i2D2; |
| SMIL | Cl.[2 H]C([2 H])(C)N |
| IUPAC navn | 1,1-dideuterioethanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 83.5569 |
| Formel vægt | 83.0471 g/mol |
| Vis mere |