Få mere at vide
Ethyl-1,1-d2 Alcohol-OD, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethanol-O,1,1-D3 |
| CAS | 22544-42-9 |
| Molekylær formel | C2 D3 H3 O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Ethan-1,1-d2-ol-d (9 CI), Ethyl-1,1-d2 alcohol-d (6 CI, 8 CI), Ethanol-O,1,1-d3, O,1,1-Trideuterioethanol, Ethanol-O,1,1-D3, Ethanol-d3, Ethyl-1,1-d2 Alcohol-OD |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i2D2,3 D |
| SMIL | [2 H]OC([2 H])([2 H])C |
| IUPAC navn | 1,1-dideuterio-1-deuteriooxyethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 49.0869 |
| Formel vægt | 49.0607 g/mol |
| Vis mere |