Få mere at vide
Ethyl-1,1-d2 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethanol-1,1-d2 |
| CAS | 1859-09-2 |
| Molekylær formel | C2 2H2 H4 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Ethanol D2 (1,1 D2), Ethyl-1,1-d2 alcohol (6 CI,7 CI,8 CI), 1,1-Dideuterioethanol, Ethanol-1,1-d2, Ethan-1,1-d2-ol (9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(C)O |
| IUPAC navn | 1,1-dideuterioethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 48.08 |
| Formel vægt | 48.0544 g/mol |
| Vis mere |