missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethychlozate, TRC

Artikelnummer. 30370564
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30370564 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30370564 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE945525500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethychlozate
CAS 27512-72-7
Molekylær formel C11 H11 Cl N2 O2
Mængde 500 mg
Synonym 1H-Indazole-3-acetic acid, 5-chloro-, ethyl ester (8CI, 9CI, ACI), Ethychlozate, Ethyl 5-chloro-1H-indazole-3-acetate, Ethylchlozate, Etychlozate, Figarin, Figaron, IZAA, J 455
InChI formel InChI=1S/C11H11ClN2O2/c1-2-16-11(15)6-10-8-5-7(12)3-4-9(8)13-14-10/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,13,14)
SMIL CCOC(=O)Cc1n[nH]c2ccc(Cl)cc12
IUPAC navn ethyl 2-(5-chloro-1H-indazol-3-yl)acetate
Molekylvægt (g/mol) 238.67
Formel vægt 238.0509
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.