Få mere at vide
Ethychlozate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315468
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315468 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315468 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13315000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethychlozate
CAS 27512-72-7
Analyt- eller komponentnavne Ethychlozate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H11 Cl N2 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C11H11ClN2O2/c1-2-16-11(15)6-10-8-5-7(12)3-4-9(8)13-14-10/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,13,14)
SMIL CCOC(=O)Cc1n[nH]c2ccc(Cl)cc12
IUPAC navn ethyl 2-(5-chloro-1H-indazol-3-yl)acetate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 238.67
Mængde 1 ml
Formel vægt 238.0509 g/mol