Få mere at vide
Ethoxzolamide, TRC
Artikelnummer. 30368808
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30368808 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30368808 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE893000500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethoxzolamide
CAS 452-35-7
Molekylær formel C9 H10 N2 O3 S2
Mængde 500 mg
Synonym 2-Benzothiazolesulfonamide, 6-ethoxy-, 6-Ethoxy-2-benzothiazolesulfonamide, 6-Ethoxyzolamide, Cardrase, Diuretic C, Ethamide, Ethoxyzolamide, Ethoxzolamide, Etoxzolamide, Glaucotensil, L 643786, NSC 10679, PNU 4191, Redupresin, U 4191
InChI formel InChI=1S/C9H10N2O3S2/c1-2-14-6-3-4-7-8(5-6)15-9(11-7)16(10,12)13/h3-5H,2H2,1H3,(H2,10,12,13)
SMIL CCOc1ccc2nc(sc2c1)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 6-ethoxy-1,3-benzothiazole-2-sulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 258.32
Formel vægt 258.0133