Få mere at vide
Ethoxytrimethylsilane, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15864461
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
15864461 100 mL
1 options
Artikelnummer. 15864461 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8188210100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1825-62-3
Tekniske data
Tæthed 0.76 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 75°C to 76°C/1013 mbar
Molekylær formel C2H5OSi(CH3)3
MDL nummer MFCD00009069
Mængde 100 mL
Synonym Ethoxytrimethylsilane, Trimethylethoxysilane, Ethoxytrimethylsilane
Molekylvægt (g/mol) 118.25