Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethoxytrimethylsilane |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.7500g/mL |
| Kogepunkt | 75 °C til 76 °C |
| Flammepunkt | -18 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 94% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | Si(CH3)3OC2H5 |
| Brydningsindeks | 1,3730 til 1,375 |
| Vis mere |