Få mere at vide
Ethoxytrimethylsilane, 95%
Artikelnummer. 10016293 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10016293
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1825-62-3 | C5H14OSi | 118.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1825-62-3
Molekylær formel C5H14OSi
Molekylvægt (g/mol) 118.25
MDL nummer MFCD00009069
InChI nøgle RSIHJDGMBDPTIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylethoxysilane, silane, ethoxytrimethyl, silane, trimethylethoxy, ethyl trimethylsilyl ether, trimethylsilyl ethyl ether, ethoxy trimethyl silane, trimethyl ethoxy silane, silane,ethoxytrimethyl, acmc-1btam, ethanol, tms derivative
PubChem CID 15772
IUPAC navn ethoxy(trimethyl)silan
SMIL CCO[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethoxytrimethylsilane
Farve Farveløs
Tæthed 0.7500g/mL
Kogepunkt 75°C to 76°C
Flammepunkt -18°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Si(CH3)3OC2H5
Brydningsindeks 1.3730 to 1.375
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 0.75
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts with water
Formel vægt 118.25
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske