Få mere at vide
Ethoxytriethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046874
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11349305
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16656.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 597-67-1 | C8H20OSi | 160.332 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 597-67-1
Molekylær formel C8H20OSi
Molekylvægt (g/mol) 160.332
MDL nummer MFCD00054718
InChI nøgle DFJDZTPFNSXNAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylethoxysilane, silane, ethoxytriethyl, ethoxy triethyl silane, acmc-1al7t
PubChem CID 284135
IUPAC navn ethoxy(triethyl)silan
SMIL CCO[Si](CC)(CC)CC
Tekniske data
Kogepunkt 154°C to 155°C
Kemisk navn eller materiale Ethoxytriethylsilane
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1735027
Formel vægt 160.33
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.414
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.816