Få mere at vide
Ethoxysulfuron 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328622
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30328622 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30328622 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13311000AL100
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethoxysulfuron
CAS 126801-58-9
Analyt- eller komponentnavne Ethoxysulfuron
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H18 N4 O7 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C15H18N4O7S/c1-4-25-10-7-5-6-8-11(10)26-27(21,22)19-15(20)18-14-16-12(23-2)9-13(17-14)24-3/h5-9H,4H2,1-3H3,(H2,16,17,18,19,20)
SMIL CCOc1ccccc1OS(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2
IUPAC navn (2-ethoxyphenyl) N-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl]sulfamate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 398.39
Mængde 1 ml
Formel vægt 398.0896 g/mol